Få mere at vide
Azetidinhydrochlorid, 97%
Artikelnummer. 15456388
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15456388 1 g 1g
15466388 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15456388 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59935.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 36520-39-5 | C3H8ClN | 93,554 g/mol
Azetidinhydrochlorid er en byggesten til azetidinsyntese og et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Azetidinhydrochlorid er en byggesten til azetidinsyntese og et farmaceutisk mellemprodukt
.
Opløselighed Opløseligt i
vand (103,8 C °ved 760 mmHg).
Bemærkninger
Hygroskopisk. Reagerer med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36520-39-5
Molekylær formel C3H8ClN
Molekylvægt (g/mol) 93.554
MDL nummer MFCD00191762
InChI nøgle HGQULGDOROIPJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym azetidine hydrochloride, azetidine hcl, trimethyleneimine hydrochloride, azetidine, hydrochloride, azetidinehydrochloride, azetidine-hcl, azetidine hcl salt, azetidine-hydrochloride, azetidine; hydrochloride, acmc-1aiho
PubChem CID 12308726
IUPAC navn azetidin;hydrochlorid
SMIL C1CNC1.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azetidine hydrochloride
Smeltepunkt >300°C
Flammepunkt 152°C (306°F)
Mængde 1 g
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water (103.8°C at 760mmHg).
Formel vægt 93.56
Procent renhed 97%