Få mere at vide
Azetidin, 98%
Artikelnummer. 15422818
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15422818 5 g 5g
15412818 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15422818 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56351.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 503-29-7 | C3H7N | 57,096 g/mol
Azetidin er involveret i en højtydende palladium-katalyseret krydskoblingsreaktion med arylbromider. Yderligere anvendes det i Ullmann-type koblingsreaktion med iodonitrofluorener. Ud over dette reagerer det med bis-(3-amino-propyl)-amin til fremstilling af N,N'-bis-(3-amino-propyl)-propandiyldiamin under anvendelse af palladium som katalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Azetidin er involveret i en højtydende palladiumkatalyseret krydskoblingsreaktion med arylbromider. Desuden anvendes det i Ullmann-type koblingsreaktion med iodonitrofluorener. Derudover reagerer det med bis-(3-amino-propyl)-amin for at fremstille N,N-bis′-(3-amino-propyl)-propandiyldiamin ved brug af palladium som katalysator.
Opløselighed
Blandet med vand.
Noter
Opbevar det et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket et tørt og godt ventileret sted. Luftfølsom og varmefølsom. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 503-29-7
Molekylær formel C3H7N
Molekylvægt (g/mol) 57.096
MDL nummer MFCD00005165
InChI nøgle HONIICLYMWZJFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym azacyclobutane, trimethylene imine, 1,3-propylenimine, trimethylenimine, azetidin, unii-37s883xdwr, azetidine, l, polypropylene amine, azete, tetrahydro, azetidine
PubChem CID 10422
ChEBI CHEBI:30968
IUPAC navn azetidin
SMIL C1CNC1
Specifications
Kemisk navn eller materiale Azetidine
Tæthed 0.847
Kogepunkt 61 °C til 62 °C
Flammepunkt −21 °C (−6 °F)
Brydningsindeks 1.432
Mængde 5 g
FN nummer UN2924
Beilstein 102384
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Formel vægt 57.1
Procent renhed 98%