Få mere at vide
Azetidine-3-carboxylic acid, 98+%
Beskrivelse
Azetidin-3-carboxylsyrederivater har potentielle biologiske og foldamere anvendelser. Azetidin-3-carboxylsyre, et ret anstrengt molekyle, giver oxadiazoler i gode udbytter. Azetidin-3-carboxylsyre bruges som et kemisk hybridiseringsmiddel
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Azetidin-3-carboxylsyrederivater har potentielle biologiske og foldamere anvendelser. Azetidin-3-carboxylsyre, et ret anstrengt molekyle, giver oxadiazoler i gode udbytter. Azetidin-3-carboxylsyre bruges som et kemisk hybridiseringsmiddel
. Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Azetidine-3-carboxylic acid |
| Smeltepunkt | ∽250°C (decomposition) |
| Mængde | 250 mg |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 101.11 |
| Procent renhed | ≥98% |