Få mere at vide
Azetidine-3-carboxylic acid, 98+%
Artikelnummer. 15478917
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15478917 5 g 5g
15488917 250 mg 250mg
15468917 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15478917 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52294.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 36476-78-5 | C4H7NO2 | 101.11 g/mol
Azetidin-3-carboxylsyrederivater har potentielle biologiske og foldamere anvendelser. Azetidin-3-carboxylsyre, et ret anstrengt molekyle, giver oxadiazoler i gode udbytter. Azetidin-3-carboxylsyre bruges som et kemisk hybridiseringsmiddel
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Azetidin-3-carboxylsyrederivater har potentielle biologiske og foldamere anvendelser. Azetidin-3-carboxylsyre, et ret anstrengt molekyle, giver oxadiazoler i gode udbytter. Azetidin-3-carboxylsyre bruges som et kemisk hybridiseringsmiddel
. Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36476-78-5
Molekylær formel C4H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 101.11
MDL nummer MFCD00191763
InChI nøgle GFZWHAAOIVMHOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-azetidinecarboxylic acid, 3-azetanecarboxylic acid, 3-carboxyazetidine, caswell no. 063c, h-aze 3-oh, azetane-3-carboxylic acid, epa pesticide chemical code 128830, 3-azetidine carboxylic acid, l-azetidine-3-carboxylic acid, azetidine-3-carboxylicacid
PubChem CID 93192
IUPAC navn azetidin-3-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1CNC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azetidine-3-carboxylic acid
Smeltepunkt ∽250°C (decomposition)
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 101.11
Procent renhed ≥98%