Få mere at vide
Azetidin-2-carboxylsyre
Artikelnummer. 17241322 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17241322 1 g
17251322 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17241322 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 466900010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
CAS: 2517-04-6 | C4H7NO2 | 101,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2517-04-6
Molekylær formel C4H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 101.11
InChI nøgle IADUEWIQBXOCDZ-UHFFFAOYNA-N
IUPAC navn azetidin-2-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1CCN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azetidine-2-carboxylic acid
Mængde 1 g
Formel vægt 101.1