Få mere at vide
Azetidin-3-ol hydrochloridsalt, TRC
Artikelnummer. 30339859
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30339859 25 g
1 options
Artikelnummer. 30339859 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA81320025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azetidin-3-ol, Hydrochloride Salt
CAS 18621-18-6
Molekylær formel C3 H7 N O . Cl H
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C3H7NO.ClH/c5-3-1-4-2-3;/h3-5H,1-2H2;1H
SMIL Cl.OC1CNC1
IUPAC navn azetidin-3-ol; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 109.55
Formel vægt 109.0294