Få mere at vide
Azepan-2-on oxim, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10496462
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10496462 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10496462 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CD11194DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azepan-2-one oxime
CAS 19214-08-5
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C6H12N2O
MDL nummer MFCD00053062
Mængde 1 g
Synonym azepan-2-one oxime, n-azepan-2-ylidene hydroxylamine, 2z-azepan-2-one oxime, 2h-azepin-7-amine,3,4,5,6-tetrahydro-n-hydroxy, n-2e-azepan-2-ylidene hydroxylamine, 2-hydroxyimino azaperhydroepine, n-2z-azepan-2-ylidene hydroxylamine, caprolactam-oxime, hieh@hpdeewafjjadp, azepan-2-oneoxime
InChI nøgle PPOHPUOKXMNCCI-UHFFFAOYSA-N
SMIL O\N=C1/CCCCCN1
IUPAC navn N-(3,4,5,6-tetrahydro-2H-azepin-7-yl)hydroxylamin
Molekylvægt (g/mol) 128.18
PubChem CID 1810625
Formel vægt 128.17
Procent renhed 97%