Få mere at vide
Azepan-2-one, 99%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Azepan-2-one |
| CAS | 105-60-2 |
| Molekylær formel | C6H11NO |
| MDL nummer | MFCD00006936 |
| Mængde | 1 kg |
| SMIL | O=C1CCCCCN1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 113.16 |
| Procent renhed | 99% |