Få mere at vide
Azelnidipine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16484207
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16484207 50 mg
16428328 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16484207 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0023
MedChemExpress Azelnidipine(CS 905; Calblock) is a novel dihydropyridine derivative, a L-type calcium channel blocker, and an antihypertensive.
Azelnidipine(CS 905
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azelnidipine
CAS 123524-52-7
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C33H34N4O6
Mængde 50 mg
Synonym CS 905
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (171.63 mM)
SMIL O=C(C1=C(N)NC(C)=C(C(OC(C)C)=O)C1C2=CC=CC([N+]([O-])=O)=C2)OC3CN(C(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)C3
Molekylvægt (g/mol) 582.65
Formel vægt 582.65
Procent renhed 99.84%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation