Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Azelnidipin |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighed | Opløselighed aq. soln.: uopløselig aq. soln.. Andre opløseligheder: uopløseligt i hexan, opløseligt i aceteone, dmf, methanol, ethanol og acetonitril |
| Smeltepunkt | 193,3 °C til 195,0 °C |
| Formel vægt | 582.65 |
| InChI nøgle | ZKFQEACEUNWPMT-UHFFFAOYNA-N |
| SMIL | CC(C)OC(=O)C1=C(C)NC(N)=C(C1C1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O)C(=O)OC1CN(C1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
| IUPAC navn | 3-[1-(diphenylmethyl)azetidin-3-yl] 5-propan-2-yl 2-amino-6-methyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 582.66 |