Få mere at vide
Azelastine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Azelastine |
| CAS | 58581-89-8 |
| Molekylær formel | C22H24ClN3O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 4-[(4-Chlorophenyl)methyl]-2-(hexahydro-1-methyl-1H-azepin-4-yl)-1(2H)-phthalazinone |
| InChI formel | InChI=1S/C22H24ClN3O/c1-25-13-4-5-18(12-14-25)26-22(27)20-7-3-2-6-19(20)21(24-26)15-16-8-10-17(23)11-9-16/h2-3,6-11,18H,4-5,12-15H2,1H3 |
| SMIL | CN1CCCC(CC1)N2N=C(Cc3ccc(Cl)cc3)c4ccccc4C2=O |
| IUPAC navn | 4-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-(1-methylazepan-4-yl)phthalazin-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 381.9 |
| Formel vægt | 381.1608 |