Få mere at vide
Azelastin N-oxid (blanding af diastereomerer), TRC
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Azelastine N-Oxide (Mixture of Diastereomers) |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H24ClN3O2/c1-26(28)13-4-5-18(12-14-26)25-22(27)20-7-3-2-6-19(20)21(24-25)15-16-8-10-17(23)11-9-16/h2-3,6-11,18H,4-5,12-15H2,1H3 |
| Formel vægt | 397.1557 |
| Procent renhed | >95% |