Få mere at vide
Azelastin N-oxid (blanding af diastereomerer), TRC
Artikelnummer. 30041071
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30041071 5 mg
30040432 50 mg
30041387 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30041071 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA8082605MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 640279-88-5
Molekylær formel C22 H24 Cl N3 O2
Molekylvægt (g/mol) 397.9
Synonym 1(2H)-Phthalazinone, 4-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-(hexahydro-1-methyl-1-oxido-1H-azepin-4-yl)-, Azelastine N-Oxide
IUPAC navn 4-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-(1-methyl-1-oxidoazepan-1-ium-4-yl)phthalazin-1-one
SMIL C[N+]1([O-])CCCC(CC1)N2N=C(Cc3ccc(Cl)cc3)c4ccccc4C2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azelastine N-Oxide (Mixture of Diastereomers)
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C22H24ClN3O2/c1-26(28)13-4-5-18(12-14-26)25-22(27)20-7-3-2-6-19(20)21(24-25)15-16-8-10-17(23)11-9-16/h2-3,6-11,18H,4-5,12-15H2,1H3
Formel vægt 397.1557
Procent renhed >95%