Få mere at vide
Azelastinhydrochlorid
Artikelnummer. 16564304 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16564304 250 mg
16554304 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16564304 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 465082500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
CAS: 79307-93-0 | C22H25Cl2N3O | 418,36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79307-93-0
Molekylær formel C22H25Cl2N3O
Molekylvægt (g/mol) 418.36
MDL nummer MFCD00242783
InChI nøgle YEJAJYAHJQIWNU-UHFFFAOYNA-N
IUPAC navn hydrogen 4-[(4-chlorphenyl)methyl]-2-(1-methylazepan-4-yl)-1,2-dihydrophthalazin-1-onchlorid
SMIL [H+].[Cl-].CN1CCCC(CC1)N1N=C(CC2=CC=C(Cl)C=C2)C2=CC=CC=C2C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azelastine hydrochloride
Smeltepunkt 225,0 °C til 229,0 °C
Mængde 250 mg
Formel vægt 418.36