Få mere at vide
Azelastine Hydrochloride EP Impurity E (as (Z)-Isomer), Mikromol™
Beskrivelse
Azelastine Hydrochloride EP Impurity E (as (Z)-Isomer)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Z)-3-(4-Chlorobenzylidene)isobenzofuran-1(3H)-one |
| CAS | 105279-16-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | (Z)-3-(4-Chlorobenzylidene)isobenzofuran-1(3H)-one |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H9 Cl O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Azelastine Hydrochloride Imp. E (EP) Z-Isomer, Azelastine Imp. E (EP) Z-Isomer, (Z)-3-(4-Chlorobenzylidene)isobenzofuran-1(3H)-one, Azelastine Hydrochloride Impurity E as Z-Isomer, Azelastine Impurity E as Z-Isomer |
| InChI formel | InChI=1S/C15H9ClO2/c16-11-7-5-10(6-8-11)9-14-12-3-1-2-4-13(12)15(17)18-14/h1-9H/b14-9- |
| SMIL | Clc1ccc(\C=C\2/OC(=O)c3ccccc23)cc1 |
| IUPAC navn | (3Z)-3-[(4-chlorophenyl)methylidene]-2-benzofuran-1-one |
| Vis mere |