Få mere at vide
Azelastine-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Azelastine-d3 |
| CAS | 758637-88-6 |
| Molekylær formel | C21 H21 D3 Cl N3 O |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 4-[(4-Chlorophenyl)methyl]-2-[hexahydro-1-(methyl-13C,d3)-1H-azepin-4-yl]-1(2H)-phthalazinone-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H24ClN3O/c1-25-13-4-5-18(12-14-25)26-22(27)20-7-3-2-6-19(20)21(24-26)15-16-8-10-17(23)11-9-16/h2-3,6-11,18H,4-5,12-15H2,1H3/i1+1D3 |
| SMIL | O=C1N(C2CCN(C([2H])([2H])[2H])CCC2)N=C(CC3=CC=C(Cl)C=C3)C4=CC=CC=C41 |
| IUPAC navn | 4-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-[1-(trideuterio(113C)methyl)azepan-4-yl]phthalazin-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 384.92 |