missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Azelastine-13C,d3 N-Oxide (Mixture of Diastereomers), TRC

Artikelnummer. 30338285
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30338285 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30338285 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA80826210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Azelastine-13C,d3 N-Oxide (Mixture of Diastereomers)
CAS 1346602-76-3
Molekylær formel C2113CH21D3ClN3O2
Mængde 10 mg
Synonym 4-[(4-Chlorophenyl)methyl]-2-[hexahydro-1-(methyl-13C,d3)-1-oxido-1H-azepin-4-yl]-1(2H)-phthalazinone
InChI formel InChI=1S/C22H24ClN3O2/c1-26(28)13-4-5-18(12-14-26)25-22(27)20-7-3-2-6-19(20)21(24-25)15-16-8-10-17(23)11-9-16/h2-3,6-11,18H,4-5,12-15H2,1H3/i1+1D3
SMIL [2H][13C]([2H])([2H])[N+]1([O-])CCCC(CC1)N2N=C(Cc3ccc(Cl)cc3)c4ccccc4C2=O
IUPAC navn 4-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-[1-oxido-1-(trideuterio(1^{13}C)methyl)azepan-1-ium-4-yl]phthalazin-1-one
Molekylvægt (g/mol) 401.91
Formel vægt 401.1779
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Informativa sulla privacy.