Få mere at vide
Azelainsyre, TRC
Artikelnummer. 30134239
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134239 1 g
17952165 25 g
17910465 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134239 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA8081401G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-99-9
Molekylær formel C9 H16 O4
Molekylvægt (g/mol) 188.22
Synonym Azelaic Acid, Nonanedioic acid, 1,7-Heptanedicarboxylic acid, Lepargylic acid, Anchoic acid, Azelex, Skinoren
IUPAC navn nonanediosyre
SMIL OC(=O)CCCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,7-Heptanedicarboxylic acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H16O4/c10-8(11)6-4-2-1-3-5-7-9(12)13/h1-7H2,(H,10,11)(H,12,13)
Formel vægt 188.1049
Procent renhed >95%