Få mere at vide
Azelainsyre, tech. 80%
Artikelnummer. 11493497
Skift visning
Mængde:
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493497 2500 g 2500g
11483497 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11493497 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17271.0E
 Begrænset vare
På lager
CAS: 123-99-9 | C9H16O4 | 188,223 g/mol
Det anvendes i organisk syntese, lakker, polyesterklæbemidler og urethanelastomerer. Azelainsyre hæmmer direkte kallikrein 5 (KLK5), nedregulerer ekspression af KLK5, toll-lignende receptor 2 (TLR 2) og cathelicidin og undertrykker aktiviteten af serinproteaser. I PUFA-behandlede fibroblaster nedsætter azelainsyre dannelsen af ROS og opregulerer ekspression af antioxidative enzymer, hvilket hæmmer celleskade; agonist aktivitet ved PPAR? menes at drive disse effekter. Azelainsyre hæmmer også proliferation af melanocytter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-99-9
Molekylær formel C9H16O4
Molekylvægt (g/mol) 188.223
MDL nummer MFCD00004432
InChI nøgle BDJRBEYXGGNYIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym azelaic acid, finacea, anchoic acid, azelex, lepargylic acid, skinoren, 1,7-heptanedicarboxylic acid, heptanedicarboxylic acid, 1,9-nonanedioic acid, emerox 1110
PubChem CID 2266
ChEBI CHEBI:48131
IUPAC navn nonandisyre
SMIL C(CCCC(=O)O)CCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azelaic acid
Smeltepunkt ∼102 °C
Kogepunkt 286 °C (100 mmHg)
Tæthed 1.225
Mængde 2500 g
Flammepunkt 215 °C (419 °F)
Beilstein 1101094
Merck Index 14,905
Opløselighedsinformation Opløselig i vand ved 20 °C 2,4 g/L. Opløselig i ethanol (5%), DMSO, methanol (70 mg/ml) og alkohol.
Formel vægt 188.22
Procent renhed 80%
Grad Teknisk