Få mere at vide
Azelaic Acid,, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15820761
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15820761 1 kg
15810761 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15820761 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8201161000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Technical grade for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-99-9
Molekylær formel HOOC(CH2)7COOH
Molekylvægt (g/mol) 188.22
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azelaic Acid,
Smeltepunkt 107°C
Kogepunkt 237°C/20 hPa
Tæthed 1.029 g/cm3 at 20°C
Mængde 1 kg
MDL nummer MFCD00004432
Synonym Azelaic acid,, Nonanedioic acid, Azelaic acid,