Få mere at vide
Azelainsyre, Mikromol™
Artikelnummer. 17963556
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17963556 500 mg
1 options
Artikelnummer. 17963556 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0687.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Azelainsyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,7-Heptanedicarboxylic acid
CAS 123-99-9
Analyt- eller komponentnavne 1,7-Heptanedicarboxylic acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H16 O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Azelaic Acid, Nonanedioic acid, 1,7-Heptanedicarboxylic acid, Lepargylic acid, Anchoic acid, Azelex, Skinoren
InChI formel InChI=1S/C9H16O4/c10-8(11)6-4-2-1-3-5-7-9(12)13/h1-7H2,(H,10,11)(H,12,13)
SMIL OC(=O)CCCCCCCC(=O)O
IUPAC navn nonanediosyre
Molekylvægt (g/mol) 188.22
Mængde 500 mg
Formel vægt 188,1049 g/mol