Få mere at vide
Azelainsyre, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,7-Heptanedicarboxylic acid |
| CAS | 123-99-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1,7-Heptanedicarboxylic acid |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C9 H16 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Azelaic Acid, Nonanedioic acid, 1,7-Heptanedicarboxylic acid, Lepargylic acid, Anchoic acid, Azelex, Skinoren |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16O4/c10-8(11)6-4-2-1-3-5-7-9(12)13/h1-7H2,(H,10,11)(H,12,13) |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | OC(=O)CCCCCCCC(=O)O |
| Vis mere |