Få mere at vide
Azelainsyre, LoGiCal
Artikelnummer. 30459159
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459159 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30459159 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0687.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,7-Heptanedicarboxylic acid
CAS 123-99-9
Analyt- eller komponentnavne 1,7-Heptanedicarboxylic acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H16 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Azelaic Acid, Nonanedioic acid, 1,7-Heptanedicarboxylic acid, Lepargylic acid, Anchoic acid, Azelex, Skinoren
InChI formel InChI=1S/C9H16O4/c10-8(11)6-4-2-1-3-5-7-9(12)13/h1-7H2,(H,10,11)(H,12,13)
Løsningstype Fedt
SMIL OC(=O)CCCCCCCC(=O)O
IUPAC navn nonanediosyre
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 188.22
Mængde 10 mg
Formel vægt 188,1049 g/mol