Få mere at vide
Azelainsyre, 98%
Artikelnummer. 13469508 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13469508 500 g Glasflaske 500g
10476832 25 g Glasflaske 25g
10477022 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13469508 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 401525000
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 123-99-9 | C9H16O4 | 188,223 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-99-9
Molekylær formel C9H16O4
Molekylvægt (g/mol) 188.223
MDL nummer MFCD00004432
InChI nøgle BDJRBEYXGGNYIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym azelaic acid, finacea, anchoic acid, azelex, lepargylic acid, skinoren, 1,7-heptanedicarboxylic acid, heptanedicarboxylic acid, 1,9-nonanedioic acid, emerox 1110
PubChem CID 2266
ChEBI CHEBI:48131
IUPAC navn nonandisyre
SMIL C(CCCC(=O)O)CCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azelaic Acid
Navn note 98%
Smeltepunkt 98,0 °C til 103,0 °C
Kogepunkt 237,0 °C (20,0 hPa)
Farve Hvid til gul
Mængde 500 g
Flammepunkt 215 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Fysisk form Lidt krystallinsk pulver eller flager
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel HOOC(CH2)7COOH
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 2,4 g/L vand (20 °C). Andre opløseligheder: meget opløselige i alkohol og ether: 2,7 g/100 ml (15 °C), opløselige i organiske opløsningsmidler, let opløselige i benzen
Formel vægt 188.22
Procent renhed 98%