Få mere at vide
Azelainsyre, 98%
Artikelnummer. 11353388
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
5 x 100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11353388 25 g 25g
11363388 100 g 100g
11343388 5 x 100 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11353388 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036308.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 123-99-9 | C9H16O4 | 188,223 g/mol
Nyttig i smøring og blødgørere. Azelainsyre bruges til at behandle acne.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-99-9
Molekylær formel C9H16O4
Molekylvægt (g/mol) 188.223
MDL nummer MFCD00004432
InChI nøgle BDJRBEYXGGNYIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym azelaic acid, finacea, anchoic acid, azelex, lepargylic acid, skinoren, 1,7-heptanedicarboxylic acid, heptanedicarboxylic acid, 1,9-nonanedioic acid, emerox 1110
PubChem CID 2266
ChEBI CHEBI:48131
IUPAC navn nonandisyre
SMIL C(CCCC(=O)O)CCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azelaic acid
Smeltepunkt ∼102°C
Kogepunkt 286°C (100mmHg)
Beilstein 1101094
Merck Index 14,905
Opløselighedsinformation Soluble in water
Formel vægt 188.22
Procent renhed 98%
Tæthed 1.225 g/mL
Mængde 25 g
Flammepunkt 215°C (419°F)
Fysisk form Krystallinsk