Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Azelaic acid |
| Navn note | 98% |
| Smeltepunkt | 98,0 °C til 103,0 °C |
| Kogepunkt | 237,0 °C (20,0 hPa) |
| Farve | Hvid til gul |
| Mængde | 100 g |
| Flammepunkt | 215 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Fysisk form | Lidt krystallinsk pulver eller flager |
| Vis mere |