Få mere at vide
Azelaic acid, 96%
Artikelnummer. p-7052116
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11339208
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042587.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 123-99-9 | C9H16O4 | 188.223 g/mol
Azelainsyre virker som en anti-inflammatorisk forbindelse. Det udviser også anti acne aktivitet. Det opregulerer ekspression af antoxidative enzymer. Azelainsyre hæmmer også proliferation af melanocytter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-99-9
Molekylær formel C9H16O4
Molekylvægt (g/mol) 188.223
MDL nummer MFCD00004432
InChI nøgle BDJRBEYXGGNYIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym azelaic acid, finacea, anchoic acid, azelex, lepargylic acid, skinoren, 1,7-heptanedicarboxylic acid, heptanedicarboxylic acid, 1,9-nonanedioic acid, emerox 1110
PubChem CID 2266
ChEBI CHEBI:48131
IUPAC navn nonanedioic acid
SMIL C(CCCC(=O)O)CCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azelaic acid
Smeltepunkt ∼102°C
Kogepunkt 286°C (100mmHg)
Beilstein 1101094
Merck Index 14,905
Opløselighedsinformation Soluble in water (2.4mg/ml at 20°C),ethanol (5%),DMSO,methanol (70mg/ml),and alcohol.
Formel vægt 188.22
Procent renhed 96%
Tæthed 1.225 g/mL
Mængde 25 g
Flammepunkt 215°C (419°F)
Fysisk form Crystalline