Få mere at vide
AZD9496 maleate, MedChemExpress
Beskrivelse
AZD9496 maleate is a potent and selective estrogen receptor (ERα) antagonist with IC50 of 0.28 nM. AZD9496 maleate is an orally bioavailable selective oestrogen receptor degrader (SERD).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AZD9496 maleate |
| CAS | 1639042-28-6 |
| Farve | Brown |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C29H29F3N2O6 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (179.04 mM) |
| SMIL | O=C(O)/C=C/C1=CC(F)=C([C@H]2N(CC(C)(F)C)[C@H](C)CC3=C2NC4=C3C=CC=C4)C(F)=C1.O=C(O)/C=C\C(O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 558.55 |
| Formel vægt | 558.55 |
| Vis mere |