Få mere at vide
AZD8797, MedChemExpress
Beskrivelse
AZD8797 (KAND567) is an allosteric non-competitive and orally active antagonist of the human CX3CR1 receptor
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AZD8797 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 911715-90-7 |
| Farve | Light Yellow |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H25N5OS2 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | KAND567 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 150 mg/mL (371.69 mM) |
| Vis mere |