Få mere at vide
AZD8329, MedChemExpress
Beskrivelse
AZD8329 is a potent 11β-Hydroxysteroid dehydrogenase type 1 (11β-HSD1) inhibitor with an IC50 of 9 nM for human 11β-HSD1, displays excellent selectivity versus 11β-HSD2, 17β-HSD1 and 17β-HSD3.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AZD8329 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1048668-70-7 |
| Farve | White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H31N3O3 |
| Til brug med (applikation) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 62.5 mg/mL (148.27 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(O)C1=CC=C(N2N=CC(C(NC3C(C4)CC5CC4CC3C5)=O)=C2C(C)(C)C)C=C1 |
| Vis mere |