Få mere at vide
AZD8055, TRC
Artikelnummer. 30348646
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30348646 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30348646 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA80813050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AZD8055
CAS 1009298-09-2
Molekylær formel C25 H31 N5 O4
Mængde 50 mg
Synonym 5-[2,4-Bis[(3S)-3-methyl-4-morpholinyl]pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-yl]-2-methoxybenzenemethanol, [5-[2,4-Bis((3S)-3-methylmorpholin-4-yl)pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-yl]- 2-methoxyphenyl]methanol, AZD 8055, [5-[2,4-Bis((3S)-3-methylmorpholin-4-yl)pyrido[5,6-e]pyrimidin-7-yl]-2-methoxyphenyl]methanol
InChI formel InChI=1S/C25H31N5O4/c1-16-14-33-10-8-29(16)24-20-5-6-21(18-4-7-22(32-3)19(12-18)13-31)26-23(20)27-25(28-24)30-9-11-34-15-17(30)2/h4-7,12,16-17,31H,8-11,13-15H2,1-3H3/t16-,17-/m0/s1
SMIL COc1ccc(cc1CO)c2ccc3c(nc(nc3n2)N4CCOC[C@@H]4C)N5CCOC[C@@H]5C
IUPAC navn [5-[2,4-bis[(3S)-3-methylmorpholin-4-yl]pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-yl]-2-methoxyphenyl]methanol
Molekylvægt (g/mol) 465.54
Formel vægt 465.2376