Få mere at vide
STEMCELL Technologies AZD8055
Mængde:
1 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Beskrivelse
- AZD8055 is a potent, selective ATP-competitive inhibitor of mammalian target of rapamycin (mTOR), with an IC50 value of 0.8 nM (Chresta et al.) It is very specific with ∼1,000-fold selectivity for mTOR over all PI3K isoforms and exhibits no activity against a panel of 260 kinases at concentrations up to 10 μM (Chresta et al.)
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 1009298-09-2 |
| Synonym | CCG-168 |
| Mængde | 1 mg |
| Molekylær formel | C25H31N5O4 |
| Renhed | ≥98% |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.