Få mere at vide
AZD7687, MedChemExpress
Beskrivelse
AZD7687 is a potent, selective, reversible and orally active diacylglycerol acyltransferase 1 (DGAT1) inhibitor with an IC50 of 80 nM for human DGAT1. AZD7687 can be used for type 2 diabetes mellitus and obesity research.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AZD7687 |
| CAS | 1166827-44-6 |
| Farve | Pink |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H25N3O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (136.08 mM) |
| SMIL | CC1=C(C(N)=O)N=C(C2=CC=C([C@H]3CC[C@H](CC(O)=O)CC3)C=C2)C(C)=N1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 367.44 |
| Formel vægt | 367.44 |
| Vis mere |