Få mere at vide
AZD5153 6-Hydroxy-2-naphthoic acid, MedChemExpress
Beskrivelse
AZD5153 6-Hydroxy-2-naphthoic acid is the 6-Hydroxy-2-naphthoic acid of AZD5153. AZD5153 is a potent, selective, and orally available BET/BRD4 bromodomain inhibitor
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AZD5153 6-Hydroxy-2-naphthoic acid |
| CAS | 1869912-40-2 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C36H41N7O6 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | AZD-5153 HNT salt |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 34 mg/mL (50.92 mM) |
| SMIL | O=C(C1=CC=C2C=C(O)C=CC2=C1)O.O=C3N(C)CCN(CCOC4=CC=C(C5CCN(C6=NN7C(C=C6)=NN=C7OC)CC5)C=C4)[C@@H]3C |
| Molekylvægt (g/mol) | 667.75 |
| Vis mere |