missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

AZD4573, MedChemExpress

Artikelnummer. 16447277
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16447277 5 mg -
16483126 25 mg -
16435416 100 mg -
16430867 50 mg -
16404568 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16447277 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112088

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress AZD4573 is a potent and highly selective CDK9 inhibitor (IC50 of <4 nM) that enables transient target engagement for the treatment of hematologic malignancies.

AZD4573 is a potent and highly selective CDK9 inhibitor (IC50 of <4 nM) that enables transient target engagement for the treatment of hematologic malignancies.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale AZD4573
CAS 2057509-72-3
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H28ClN5O2
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (116.30 mM; Need ultrasonic)
SMIL ClC1=CN=C(NC([C@H]2CCC[C@@H](NC(C)=O)C2)=O)C=C1C3=C(CC(C)(C)C4)N4N=C3
Molekylvægt (g/mol) 429.94
Formel vægt 429.94
Procent renhed 98.03%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.