Få mere at vide
AZD4547, TRC
Artikelnummer. 30179389
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30179389 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30179389 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA80812010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale rel-N-[5-b-(3,5-Dimethoxyphenyl)ethyl]-1H-pyrazol-3-yl]-4-[(3R,5S)-3,5-dimethyl-1-piperazinyl]benzamid
CAS 1035270-39-3
Synonym AZD-4547∣AZD4547
Mængde 10 mg
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C26H33N5O3
Molekylvægt (g/mol) 463.57