Få mere at vide
AZD3965, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488027
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16488027 5 mg -
16401527 50 mg -
16445318 10 mg 10mg
16435966 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16488027 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12750
MedChemExpress AZD3965 is a selective MCT1 inhibitor with a Ki of 1.6 nM, showing 6-fold selectivity over MCT2.
AZD3965 is a selective MCT1 inhibitor with a Ki of 1.6 nM, showing 6-fold selectivity over MCT2.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AZD3965
Fysisk form Solid
CAS 1448671-31-5
Farve White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H24F3N5O5S
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (193.98 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1N(C(C)C)C2=C(C(C(N3OC[C@@](C)(O)C3)=O)=C(CC4=C(C)NN=C4C(F)(F)F)S2)C(N1C)=O
Molekylvægt (g/mol) 515.51
Formel vægt 515.51
Procent renhed 98.03%