Få mere at vide
AZD1981, MedChemExpress
Artikelnummer. 16489467
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16489467 5 mg -
16457006 100 mg -
16436928 10 mg -
16422987 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16489467 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15950
MedChemExpress AZD1981 is a potent and selective CRTh2 antagonist; displaces radio-labelled PGD2 from human recombinant DP2 with high potency (pIC50 = 8.4).
AZD1981 is a potent and selective CRTh2 antagonist
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AZD1981
CAS 802904-66-1
Farve Gray
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H17ClN2O3S
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 31 mg/mL (79.72 mM)
SMIL O=C(O)CN1C(C)=C(SC2=CC=C(Cl)C=C2)C3=C1C=CC=C3NC(C)=O
Molekylvægt (g/mol) 388.87
Formel vægt 388.87
Procent renhed 99.81%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation