Få mere at vide
AZD1283, MedChemExpress
Artikelnummer. 16492907
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16492907 50 mg -
16456946 100 mg -
16439387 5 mg -
16406848 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16492907 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15799
MedChemExpress AZD1283 is a potent antagonist of the P2Y12 receptor with EC50 of 3.0 ug/kg/min, TI >10; with binding IC50 of 11 nM.
AZD1283 is a potent antagonist of the P2Y12 receptor with EC50 of 3.0 ug/kg/min, TI >10
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AZD1283
CAS 919351-41-0
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H26N4O5S
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (212.52 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC1=C(C(OCC)=O)C=C(C#N)C(N2CCC(C(NS(=O)(CC3=CC=CC=C3)=O)=O)CC2)=N1
Molekylvægt (g/mol) 470.54
Formel vægt 470.54
Procent renhed 98.01%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation