Få mere at vide
AZD1208, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AZD1208 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H21N3O2S/c22-16-9-5-11-24(13-16)19-15(12-18-20(25)23-21(26)27-18)8-4-10-17(19)14-6-2-1-3-7-14/h1-4,6-8,10,12,16H,5,9,11,13,22H2,(H,23,25,26)/b18-12-/t16-/m1/s1 |
| Formel vægt | 379.1354 |