Få mere at vide
AZD1208, MedChemExpress
Artikelnummer. 16486826
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16486826 100 mg 100mg
16452757 50 mg -
16451186 200 mg -
16446678 10 mg -
16429237 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16486826 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15604
MedChemExpress AZD1208 is an orally bioavailable, highly selective PIM kinases inhibitor.
AZD1208 is an orally bioavailable, highly selective PIM kinases inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AZD1208
CAS 1204144-28-4
Farve Light Nude
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H21N3O2S
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 66.67 mg/mL (175.69 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NC/1=O)SC1=C/C2=C(N3C[C@H](N)CCC3)C(C4=CC=CC=C4)=CC=C2
Molekylvægt (g/mol) 379.48
Formel vægt 379.48
Procent renhed 98.96%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease