Få mere at vide
AZD1080, MedChemExpress
Beskrivelse
AZD1080 is a potent and selective GSK3 inhibitor. AZD1080 inhibits recombinant human GSK3α and GSK3β with pKi (IC50) of 8.2 (6.9 nM) and 7.5 (31 nM), respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AZD1080 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 612487-72-6 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H18N4O2 |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 21.35 mg/mL (63.85 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMIL | OC(N1)=C(C2=CC=C(CN3CCOCC3)C=N2)C4=C1C=CC(C#N)=C4 |
| Vis mere |