Få mere at vide
AZD-9291 Mesylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Osimertinib Mesylate |
| CAS | 1421373-66-1 |
| Molekylær formel | C28 H33 N7 O2 . C H4 O3 S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-Propenamide, N-[2-[[2-(dimethylamino)ethyl]methylamino]-4-methoxy-5-[[4-(1-methyl-1H-indol-3-yl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-, methanesulfonate (1:1), AZD 9291 mesylate, Osimertinib mesylate, Osimertinib mesilate |
| InChI formel | InChI=1S/C28H33N7O2.CH4O3S/c1-7-27(36)30-22-16-23(26(37-6)17-25(22)34(4)15-14-33(2)3)32-28-29-13-12-21(31-28)20-18-35(5)24-11-9-8-10-19(20)24;1-5(2,3)4/h7-13,16-18H,1,14-15H2,2-6H3,(H,30,36)(H,29,31,32);1H3,(H,2,3,4) |
| SMIL | COc1cc(N(C)CCN(C)C)c(NC(=O)C=C)cc1Nc2nccc(n2)c3cn(C)c4ccccc34.CS(=O)(=O)O |
| IUPAC navn | N-[2-[2-(dimethylamino)ethyl-methylamino]-4-methoxy-5-[[4-(1-methylindol-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]phenyl]prop-2-enamide;methanesulfonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 595.71 |
| Formel vægt | 595.2577 |