missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ AZD 9272
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18791578
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18791578 50 mg
18758708 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18791578 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 5613/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Potent and selective mGlu5 antagonist; brain penetrant

AZD 9272 is a potent and selective mGlu5 antagonist (IC50 values are 2.6 and 7.6 nM for rat and human receptors, respectively). Exhibits >3900-fold selectivity for mGlu5 over other mGlu receptors. Also selective over a panel of other targets. Displays discriminative effects in rats. Orally bioavailable and brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-5-[3-(5-fluoro-2-pyridinyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]benzonitrile
CAS 327056-26-8
Mængde 50 mg
Mål Group I mGluR Antagonists
Molekylær formel C14H6F2N4O
Formel vægt 284.22
Renhed >98%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.