missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
AZD-8835, MedChemExpress
Beskrivelse
AZD8835 is a potent and selective inhibitor of PI3Kα and PI3Kδ with IC50s of 6.2 and 5.7 nM, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AZD-8835 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1620576-64-8 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H31N9O3 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 20 mg/mL (42.59 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(N1CCC(C2=NN(CC)C(C3=NC(C4=NN=C(C(C)(C)C)O4)=C(N)N=C3)=N2)CC1)CCO |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?