Få mere at vide
AZD 8186, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-[(1R)-1-[(3,5-Difluorophenyl)amino]ethyl]-N,N-dimethyl-2-(4-morpholinyl)-4-oxo-4H-1-benzopyran-6-carboxamide |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H25F2N3O4/c1-14(27-18-11-16(25)10-17(26)12-18)19-8-15(24(31)28(2)3)9-20-21(30)13-22(33-23(19)20)29-4-6-32-7-5-29/h8-14,27H,4-7H2,1-3H3/t14-/m1/s1 |
| Formel vægt | 457.1813 |