missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

AZD-7648, MedChemExpress

Artikelnummer. 16497237
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16497237 5 mg
16464528 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16497237 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY111783

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress AZD-7648 is a potent, orally active, selective DNA-PK inhibitor with an IC50 of 0.6 nM. AZD-7648 induces apoptosis and shows antitumor activity.

AZD-7648 is a potent, orally active, selective DNA-PK inhibitor with an IC50 of 0.6 nM. AZD-7648 induces apoptosis and shows antitumor activity.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale AZD-7648
CAS 2230820-11-6
Farve Gray
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H20N8O2
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 5 mg/mL (13.14 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMIL CC1=CC2=NC=NN2C=C1NC3=NC=C(N(C)C(N4C5CCOCC5)=O)C4=N3
Molekylvægt (g/mol) 380.4
Formel vægt 380.4
Procent renhed 98.14%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.