Få mere at vide
AZD 6482, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496567
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16496567 5 mg
16470217 50 mg
16443848 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16496567 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10344
MedChemExpress AZD 6482 (KIN-193) is a potent and selective p110β inhibitor with an IC50 of 0.69 nM.
AZD 6482 (KIN-193) is a potent and selective p110β inhibitor with an IC50 of 0.69 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AZD 6482
Fysisk form Solid
CAS 1173900-33-8
Farve White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H24N4O4
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym KIN-193
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (244.83 mM)
SMIL O=C1N2C(C([C@H](NC3=CC=CC=C3C(O)=O)C)=CC(C)=C2)=NC(N4CCOCC4)=C1
Molekylvægt (g/mol) 408.45
Formel vægt 408.45
Procent renhed 98.85%