missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
AZD-5991, MedChemExpress
Beskrivelse
AZD-5991 is a potent and selective Mcl-1 inhibitor with an IC50 of 0.7 nM in FRET assay and a Kd of 0.17 nM in surface plasmon resonance (SPR) assay.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AZD-5991 |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 2143061-81-6 |
| Farve | White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C35H34ClN5O3S2 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (37.19 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(O)C1=C(CCCOC2=C(C=CC=C3)C3=CC4=C2)C5=C(N1C)C(C6=C(C)N(C)N=C6CSCC7=NN(C)C(CS4)=C7)=C(Cl)C=C5 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?