Få mere at vide
Tocris Bioscience™ AZD 2066
GREENER_CHOICE
mGlu5 antagonist; orally bioavailable and brain penetrant
Brand:  Tocris Bioscience™ 5614/10
Encompass
Produktkode 15796976
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter »
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
AZD 2066 is a mGlu5 antagonist. Displays discriminative effects in rats. Orally bioavailable and brain penetrant.
Tekniske data
Tekniske data
4-[5-[(1R)-1-[5-(3-Chlorophenyl)-3-isoxazolyl]ethoxy]-4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl]pyridine
934282-55-0
10 mg
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner