Få mere at vide
AZD 2066, TRC
Artikelnummer. 30179646
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30179646 1 mg
1 options
Artikelnummer. 30179646 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA8082251MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-[5-[(1R)-1-[5-(3-Chlorophenyl)-3-isoxazolyl]ethoxy]-4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl]pyridine
CAS 934282-55-0
Molekylær formel C19H16ClN5O2
Mængde 1 mg
Synonym AZD 2066, AZD2066, TT 001
SMIL C[C@@H](Oc1nnc(c2ccncc2)n1C)c3cc(on3)c4cccc(Cl)c4
Molekylvægt (g/mol) 381.82